Learn More
Fil de tantale, 0,203 mm (0,008 po) de diamètre, dur, 99,9 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15446765
Click to view available options
Quantité:
1 m
10 m
5 m
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum wire
Point de fusion 2996°C
Point d’ébullition 5429°C
Densité 16.69
Quantité 5 m
Poids de la formule 180.95
Pourcentage de pureté 99.9%
Conditionnement Tube