Learn More
Oxyde de tantale(V), 99,85 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
136.00€ - 1028.00€
Identifiants chimiques
CAS 1314-61-0
Formule moléculaire O5Ta2
Poids moléculaire (g/mol) 441.89
Numéro MDL MFCD00011254
Clé InChI PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC [(dioxotantalio)oxy]dioxotantalum
SMILES O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11361099
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011336.14
25 g
136.00€
25g
11371099
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011336.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11381099
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011336.36
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Tantalum(V) oxide is used in the production of capacitors, due to its high dielectric constant. These capacitors are used in automotive electronics, cell phones, thin film components and electronic circuitry. In addition, Tantalum(V) oxide has been utilized in the fabrication of the glass of photographic lenses. Due to its high biocompatibility and resistivity, it has attracted many biomedical applications. It is used in tantalum capacitors, resistive switching memories, high frequency CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductors) integrated circuits and high-k dielectric for DRAM (Dynamic random-access memory) capacitor applications. It has been shown to improve corrosion resistance and cytocompatibility of titanium substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1314-61-0
441.89
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
O5Ta2
MFCD00011254
[(dioxotantalio)oxy]dioxotantalum
Spécification
Tantalum(V) oxide
1314-61-0
99.85% (metals basis)
MFCD00011254
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
[(dioxotantalio)oxy]dioxotantalum
441.89
1800°C
Poudre maillée de -325
O5Ta2
Insoluble in almost all organic solvents. Solubility is negligible in water.
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
441.89
8.2 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
H500
missing translation for 'einecsNumber' : 215-238-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante