missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grant Instruments™ Réservoir pour T100 IN Inspissator

Le réservoir de capacité 45 l contient 156 tubes à essai ou 162 récipients universels

Marque:  Grant Instruments™ TBT

Code produit. 15231236

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • En acier inox
  • Capacité du récipient : 156 tubes à essai (16 mm de diamètre 150 mml)  ou 162 récipients universels
  • Capacité de la cuve : 45 l
  • Dimensions de la cuve (zone de travail) : 820 x 594 mm
Spécification

Spécification

S’utilise avec : Épaississeur TBT-T100IN
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis