Learn More
Thermo Scientific™
Micro-flacons à bouchon clipsé en polypropylène SureSTART™ de 2 ml pour les analyses quotidiennes de niveau 1 d’échantillons de < 2 ml
Utilisez les micro-flacons à bouchon clipsé en polypropylène SureSTART™ de 2 ml, niveau de performance 1, pour les analyses quotidiennes d’échantillons de < 2 ml avec des solvants polaires ou des mélanges eau / solvant polaire.
Marque: Thermo Scientific™ 6ERV11-08PPFB
20.63 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez les micro-flacons à bouchon clipsé en polypropylène Thermo Scientific™ SureSTART™ de 2 ml, niveau de performance 1, pour les analyses chromatographiques quotidiennes d’échantillons de < 2 ml. Ils constituent un choix abordable et peuvent être utilisés avec tous les types d’instruments HPLC/UHPLC. Ces flacons à bouchon clipsé de 2 ml en plastique transparent sont certifiés conformes aux spécifications pour garantir des dimensions physiques compatibles avec les échantillonneurs automatiques. Scellez ces flacons à bouchon clipsé avec des bouchons à clipser et des septa de 11 mm.
Flacons de niveau de performance 1 – pour les analyses quotidiennes
- Une seule vague sur le flacon
- Conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau
- Les flacons en polypropylène sont recommandés lors de l’analyse des composés polaires / analytes
- Conviennent aux applications HPLC/UHPLC
- À utiliser pour vérifier la présence de composés et les quantifier en utilisant des techniques de détection telles que UV, DAD/PDA, RI, ELSD et fluorescence
- Non recommandés pour un usage avec des solvants non polaires
Certifiés conformes aux spécifications
- Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
- Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
- Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
- 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
- Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons Thermo Scientific SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en matière d’analyse, de performance et de budget.
- Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
- Les flacons, bouchons et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
- Les flacons, bouchons et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Utilisez le niveau 3 pour vos échantillons les plus précieux (et analytes sujets à l’adsorption du verre) afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
Spécification
Polypropylène transparent | |
8 µl | |
SureSTART niveau 1 | |
Bouchon à clipser | |
Spécification certifiée | |
Non | |
Bouchons à clipser et septa de 11 mm |
11 mm | |
Flacon à insert, fond plat | |
1 mL | |
32 mm | |
Micro-flacon à clipser en plastique de 2 ml, niveau 1 | |
0,8 mL |