Learn More
Acide sulfurique, 95,0 à 98,0 %, N.F. - F.C.C., J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500ml
2,5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sulfuric Acid |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Gravité spécifique | 1 L = 1,84kg |
Quantité | 2,5 L |
Poids de la formule | 98.08 |
Pourcentage de pureté | 95.0 to 98.0% |
Qualité | FCC / NF |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide sulfurique, 95,0 à 98,0 %, N.F. - F.C.C., J.T.Baker™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu