Learn More
Acide sulfurique, 4 M, Chem-Lab Code produit.: 11933313
Acide sulfurique, 4 M, Chem-Lab
Code produit. 11933313
10 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11933313
Marque: Chem Lab CL05.2624.9010
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Idéal pour les applications de titration en laboratoire. Acide sulfurique, 4 M, Chem-Lab est une solution de 392,32 g H2SO4 par litre d’eau pour une utilisation dans des analyses volumétriques. Également connu sous le nom d’acide de batterie, qui est utilisé dans les batteries au plomb-acide.
L’acide sulfurique est un acide minéral fortement corrosif et fort qui présente différentes propriétés en fonction de sa concentration. Il s’agit d’un liquide visqueux, incolore à légèrement jaune. L’acide sulfurique est un acide diprotique hygroscopique. L’acide sulfurique concentré a des propriétés déshydratantes et oxydantes fortes. L’acide sulfurique dilué est un bon électrolyte.
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oilAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
pH < 1
Couleur Incolore
Composition 392,32 g H2SO4 pour 1 L H2O
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Concentration 4 mol/l
Densité 1,23 g/ml
Odeur Inodore
Conditionnement Polyéthylène
Normalité 8 N (±0,016, 20°C)
Quantité 10 L
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Poids de la formule 98.08g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulphuric acid 4 mol/l
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide sulfurique, 4 M, Chem-Lab >