Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfanilamide 98 %
Code produit. 10503674
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Sulfanilamide, 98 %, C6H8N2O2S, numéro CAS-63-741, 4-aminobenzènesulfonamide, 2,5 kg, pression de vapeur : Négligeable, 14, 698, CHEBI :45373, blanc, 200-563-4, 172,2, avertissement, déclaration GHS H : Provoque une irritation cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Provoque une sévère irritation des yeux.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le sulfanilamide est un composé de soufre organique possédant des propriétés antibactériennes qui sont structurellement similaires à l’acide p-aminobenzoïque (PABA)
  • Il possède également une capacité inhibitrice compétitive contre les dihydroptéroates synthases bloquant la synthèse de l’acide folique
  • Le sulfanilamide est en concurrence avec le PABA pour la prévention de la dihydroptéroate synthase enzymatique bactérienne, l’incorporation du PABA dans l’acide dihydrofolique, un précurseur immédiat de l’acide folique. Ceci se traduit par l’inhibition de la synthèse bactérienne de l’acide folique ainsi que par la synthèse de novo des purines et des pyrimidines, ce qui entraîne l’arrêt de la croissance cellulaire et la mort cellulaire.
Applications
  • Ce composé montre une activité antibactérienne contre différentes espèces, y compris à Gram positif, à Gram négatif et Chlamydia
  • Dans les réactions chimiques, ce composé peut servir d’intermédiaire pour la préparation d’anilines 2,6-disubstituées par substitution électrophile
  • Le sulfanilamide montre une activité inhibitrice contre l’enzyme, l’anhydrase carbonique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63-74-1
Formule moléculaire C6H8N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 172.202
Numéro MDL MFCD00007939
Clé InChI FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-Aminobenzenesulfonamide
CID PubChem 5333
ChEBI CHEBI:45373
Nom IUPAC 4-aminobenzènesulfonamide
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Specifications
Nom chimique ou matériau Sulfanilamide
Type Sulfanilamide
Note relative au nom 98%
Forme physique Poudre cristalline
Point de fusion 163.0°C to 167.0°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Couleur Blanc
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire 4-(H2N)C6H4SO2NH2
Beilstein 14, 698
Merck Index 15, 9057
Informations sur la solubilité Solubility in water: 7.5g/L (20°C).
Poids de la formule 172.2
Pourcentage de pureté 98%