Learn More
Sulfamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11432968
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
50 g
It is employed as a carbonic anhydrase inhibitor. It is widely used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme inhibiteur de l’anhydrase carbonique. Il est largement utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool chaud, l’acétone. Peu soluble dans l’alcool froid
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7803-58-9
Formule moléculaire H4N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 96.10
Numéro MDL MFCD00011606
Clé InChI NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfuric diamide, sulfamamide, sulfuryl amide, sulfonyl diamide, sulfuryl diamide, sulfamoylamine, sulphamide, sulphuric diamide, unii-vs7tzw634v, imidosulfamic acid
CID PubChem 82267
ChEBI CHEBI:29368
SMILES NS(N)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfamide
Point de fusion 91°C to 92°C
Densité 1.61
Quantité 10 g
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,8922
Informations sur la solubilité Soluble in water, hot alcohol, acetone; Sparingly soluble in cold alcohol
Nom IUPAC sulfamoylamine
Poids de la formule 96.11
Pourcentage de pureté 99%