Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge Soudan 7B
Code produit. 10541831
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6368-72-5
Formule moléculaire C24H21N5
Poids moléculaire (g/mol) 379.467
Numéro MDL MFCD00003904
Clé InChI VKWNTWQXVLKCSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme C.I. 26050, N-Ethyl-1-[4-(phenylazo)phenylazo]-2-naphthylamine, Fat Red 7B, Solvent Red 19
CID PubChem 61396
Nom IUPAC N-éthyl-1-[(4-phényldiazénylphényl)diazényl]naphtalène-2-amine
SMILES CCNC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)N=NC3=CC=C(C=C3)N=NC4=CC=CC=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau Sudan red 7B
Point de fusion 130.0°C
Beilstein 16, 379
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 379.45
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Bordeaux
Quantité 50 g
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sudan Red 7B
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.