Learn More
Thermo Scientific™ Flacons et bouchons de stockage
Stockez vos échantillons dans ces flacons afin de supprimer les infiltrations d’ions tout en maintenant un pH cohérent pendant la durée de vie de votre échantillon. Flacons de stockage allant de 2 ml à 40 ml.
Marque: Thermo Scientific™ 24-SCST
Description
Stockez vos échantillons dans ces flacons afin de supprimer les infiltrations d’ions tout en maintenant un pH cohérent pendant la durée de vie de votre échantillon. Les flacons de stockage à vis Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™ sont fabriquées en verre transparent borosilicaté à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A) ou en verre ambré 51A (Type 1, Classe B). Flacons de stockage allant de 2 ml à 40 ml.
- Bouchons de stockage pleins revêtus de PTFE
- L’utilisation de PTFE sur fond en film / mousse offre une résistance chimique élevée
- Non autoclavables
Les kits pratiques non assemblés permettent de gagner du temps pendant la préparation des échantillons.
- Les kits pratiques à bouchon plein contiennent des quantités équivalentes de flacons et de bouchons à vis avec septa pré-assemblé.
- Les kits pratiques avec opercule contiennent des flacons conditionnés sous film plastique thermorétracté et des bouchons et septa emballés séparément dans des polysacs.
Spécification
Blanc | |
Blanc | |
Revêtement en mousse PE / PTFE | |
100 | |
Screw Cap with Septum |
Bouchon à vis 24-400 | |
Mousse de polyéthylène, PTFE, Polypropylène | |
Polypropylène | |
1,0 mm | |
24 mm |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.