Learn More
DWK Life Sciences Bouchons Wheaton™ pour flacons et bouteilles de sérum : Bouchon à clipser
Fermeture hermétique
232.00€ - 402.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Type de produit | Bouchon à clipser |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12492621
|
DWK Life Sciences
224100-080 |
Rouge | Caoutchouc | Compatible avec un diamètre interne de 0,7 cm et un diamètre externe de 1,3 cm d’ouverture de bouteilles et de flacons de sérum |
232.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11571105
|
DWK Life Sciences
W224100-181 |
Gris | Caoutchouc chlorobutyle | Compatible avec un diamètre interne de 1,3 cm et un diamètre externe de 2 cm d’ouverture de bouteilles et de flacons de sérum |
402.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12402641
|
DWK Life Sciences
224100-180 |
Rouge | Caoutchouc | Compatible avec un diamètre interne de 1,3cm et un diamètre externe de 2cm d’ouverture de bouteilles et de flacons de sérum |
349.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Les bouchons de type bride sont fixés avec des joints sertis d’aluminium
- Les bouchons à fente et à trois broches sont destinés aux applications de lyophilisation
Spécification
Autoclavable | |
Bouchon à clipser |