Learn More
Buerkle™ Pelles à échantillons Bio SteriPlast™
Fabriquées à partir de matières premières renouvelables et peuvent être entièrement recyclées. Les cuillères d’échantillonnage SteriPlast™ Bio possèdent toujours toutes les propriétés appropriées du polyéthylène classique. La pelle d’échantillonnage est idéale pour les poudres, les granulés et les pâtes.
28.65€ - 31.25€
Spécification
Type de produit | Pelle |
---|---|
Matériau | PE vert (fabriqué à partir de matières premières renouvelables) |
Autoclavable | Non autoclavable |
Stérilité | Stérile |
Modèle | Ergonomique |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15336337
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-1001 |
25 mL | 141 mm |
28.65€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15346337
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-1003 |
50 ml | 160 mm |
29.55€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15356337
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-1005 |
100 ml | 205 mm |
30.50€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15366337
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-1007 |
150 mL | 216 mm |
31.25€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pelle au design ergonomique
- Produit et conditionnement en matières premières renouvelables
- Fabriqué en PE "vert", blanc
- Recyclable / jetable
- Conditionnement individuel et stérilisation par rayons gamma
- Production et conditionnement selon la salle blanche de classe 7
- Conviennent aux denrées alimentaires selon la norme UE et l’agrément FDA
Spécification
Pelle | |
Non autoclavable | |
Ergonomique |
PE vert (fabriqué à partir de matières premières renouvelables) | |
Stérile | |
blanc |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Pelles à échantillons Bio SteriPlast™