Learn More
Microspec™ Anses d’inoculation en plastique stérile (Volume : 5 μl)
Fabriquées en PS souple pour la récupération optimale d’un inoculum de culture.
Marque: Microspec™ B1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqué en polystyrène hautement résistant aux chocs
- Longueur totale pour éviter toute contamination
- Jetable
- Stériles, fabriqués aseptiquement
- Rigidité moyenne
- Anses de culture (longueur : 200 mm)
- Bords lisses qui évitent de déchirer et de creuser dans la gélose
- Volume : 5 μL
- Couleur : Bleu
Spécification
Oui | |
2,5 mm | |
200 mm | |
Fabrication aseptique | |
Anses de culture en plastique | |
200 mm | |
Sachet à zip |
0,10 in | |
7,87 in | |
Polystyrène hautement résistant aux chocs | |
Bleu | |
7,87 in | |
50 sachets de 20 | |