Learn More
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11969627
|
Robin™
YX261 |
Bleu |
540.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11929637
|
Robin™
YX263 |
Jaune |
540.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Portoir pour boîte Pétri φ 90mm
- Conforme NF V 08-002 et ISO 7218
- Color codé et autoclavable
- Base acier inox et tiges acier avec peinture cuite au four
- Assure une bonne homogénéité de température pendant l'incubation
- Portoir 1 pile de 6 boîtes φ 90mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Robin™ Portoir en inox pour boîtes