Learn More
Solution tampon de précision standard pH 9,180, Reagecon™
Code produit. 11872643 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Tampon pH série DIN 19266
• Précision ± 0,01 pH, résolution 0,005 pH
• Certificat sur www.fr.fishersci.com
• Tampon pH série DIN 19266
• Tampon pH
Spécification
Quantité 500 mL