Learn More
Cole-Parmer™ Coupe de viscosité série EZ™
Mesurez la viscosité à l’aide des coupes de viscosité en acier inox. Les coupes de viscosité de la série EZ™ offrent un moyen simple et économique de mesurer la viscosité. Ces coupes possèdent un orifice usiné pour garantir leur longueur et fournir un écoulement symétrique.
Marque: Cole-Parmer™ 08700-10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour effectuer une mesure : il vous suffit de remplir la coupe par immersion dans le liquide d’essai. Après avoir retiré la coupe, mesurez le temps nécessaire pour que la première rupture apparaisse dans le flux de liquide. Chaque coupe est fournie avec une table de conversion pour déterminer la viscosité en centistokes (cSt) en fonction du temps écoulé.- Dimensions conformes aux exigences de la norme D 4212 établie par l’ASTM
- Conforme aux normes D1084 et D4212 établies par l’ASTM 816
- Coupe et poignée en acier inox
- ±3 % de tolérance de production
- Le portoir carrousel en aluminium (disponible en option) peut contenir jusqu’à cinq coupes pour un stockage facile
Spécification
Coupe de viscosité | |
Acier inoxydable | |
Moyen simple et économique de mesurer la viscosité | |
19 à 156 cSt |