Learn More
Fisherbrand™ Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. x H), porosités inférieures ou égales à 10 mm, ISO 3310/1
Utilisés pour la séparation, le fractionnement ou la détermination de la granulométrie. Ces tamis de test en acier inox ont une hauteur interne de 50 mm et un diamètre de 200 mm. Disponibles dans une large gamme de porosités entre 1 mm et 10 mm.
Marque: Fisherbrand™ 200SBIW1.18
Description
- Cadre en acier inox avec toile métallique
- Diamètre : 200 mm
- Hauteur : 50 mm
- ISO 3310/1
Spécification
1 unité | |
Tamis | |
Certificat de conformité ISO 3310/1 ou NFX 11-504 | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable |
1,18mm | |
ISO 3310/1 | |
50 mm | |
200mm | |
Acier inoxydable |