Learn More
Contec™ Tamis en acier inox pour seaux en PP
Le tamis en acier inox Contec est à utiliser avec les seaux en PP Contec.
234.00€
Spécification
Capacité (métrique) | Pour seaux de 15 L |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité (impériale) | Pour seaux de 3,9 gal |
Jetable | Reusable |
Code produit | Marque | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15901841
|
Contec™
2689 |
Plat |
234.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Pour seaux de 15 L | |
Autoclavable | |
Reusable | |
1 de chaque |
Acier inoxydable | |
Pour seaux de 3,9 gal | |
Système à seaux compact | |
Non stérile |