Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel en acier inox, 100/boîte
Utilisez les lames de scalpel en acier inox Swann Morton™ pour une précision maximale ;
Marque:  Swann-Morton™ 0302
Code produit. 12971635
  • 25.20€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Stérile
  • Acier inoxydable
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
15 mm
BS EN 7740
Lame de scalpel
Accessoire n°°3. Convient aux poignées 3, 3L, 3 graduées, 5B, 7, 9, B3 et B3L
10/paquet