Learn More
Endecotts™ Diviseur d’échantillons en acier inoxydable
Subdivisez des échantillons de matériaux en deux parties plus petites par un seul passage ou effectuez d’autres subdivisions par des passages multiples. Les diviseurs d’échantillons en acier inoxydable Endecotts™ sont idéaux pour les poudres fluides.
Marca: Endecotts™ 1/4SSDSLOT
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diviseur d’échantillons au motif de riffle pour tamis Endecotts
- Chaque subdivision conserve les caractéristiques de l’échantillon original
- Acier inoxydable avec largeurs de fente 6,35 mm (¼ po) ou 12,7 mm (½ po)
- Convient pour une utilisation avec des produits chimiques en poudre, des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des matériaux granulaires similaires
- Fractionne l’échantillon en proportions analytiques
Especificaciones
300 mL | |
Acier inoxydable | |
1 de chaque |
Séparateur d’échantillon | |
Pour échantillonner / tester des matières solides |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido