Learn More
RUBIS Brucelles de haute précision - Swiss Tweeze
Brucelles Haute Précision - Inox antimagnétique/antiacide, manche perforé
Marque: RUBIS 2AG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Brucelles de haute précision
- 100 % fabriqué en Suisse
- Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
- Alignement parfait
- Très efficace
- Fiable
- Excellente résistance chimique
- Série Swiss Tweeze
- Poignée perforée pour une meilleure prise en main
Spécification
Round, Flat, Fine | |
4.52 in. | |
110 mm | |
Each |
Straight | |
Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique | |
Brucelles de haute précision |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.