Learn More
RUBIS Brucelles de haute précision
Brucelles Haute Précision - SS antimagnétique/antiacide
17.34€ - 34.03€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique |
---|---|
Type de produit | Brucelles de haute précision |
Quantité (nbre par cas) | 1 par unité |
Code produit | Marque | Conception | Type de pointe | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conception | Type de pointe | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11713426
![]() |
RUBIS
3 |
Straight | Pointe ultra fine | 120 mm | 4.72 in. |
19.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11783256
![]() |
RUBIS
00 |
Straight | pointes épaisses | 115 mm | 4.52 in. |
18.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11783266
![]() |
RUBIS
FTP |
Straight | Pointe arrondie ultra-fine | 120 mm | 4.72 in. |
28.47€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11743266
![]() |
RUBIS
SS |
Straight | Pointed, Ultra Fine | 135 mm | 5.31 in. |
17.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10556785
![]() |
RUBIS
35A |
Straight, Serrated Handle | Broad, Flat | 120 mm | 4.72 in. |
22.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11849133
![]() |
RUBIS
OC11 |
Straight | Pointed, Ultra Fine | 110 mm | 4.32 in. |
17.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11773266
![]() |
RUBIS
0C9 |
Straight | Ultra fines | 90 mm | 3.54 in. |
18.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11733266
![]() |
RUBIS
H |
Straight, Strong, Sturdy | Fine | 90 mm | 3.54 in. |
18.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11723426
![]() |
RUBIS
3L |
Straight, Self Locking | Pointed, Ultra Fine | 120 mm | 4.72 in. |
34.03€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11733426
![]() |
RUBIS
2AL |
Straight, Self-Locking | Pointe plate/ronde | 120 mm | 4.72 in. |
26.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Brucelles de haute précision
- 100 % fabriqué en Suisse
- Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
- Alignement parfait
- Très efficace
- Fiable
- Excellente résistance chimique
Spécification
Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique | |
Brucelles de haute précision | |
1 par unité |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
RUBIS Brucelles de haute précision