Learn More
Schneider Gerd™ Spatule de pharmacien en acier inoxydable
Utilisez cette spatule pour une variété d’applications. Les spatules de pharmacien en acier inox Schneider Gerd™ sont idéales pour une large gamme de composés.
22.00€ - 26.34€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type de produit | Spatule de pharmacien |
Matériau de la lame | Acier inoxydable |
Matériau de la poignée | Bois |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10103004
|
Schneider Gerd™
610 |
185 mm |
22.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10473464
|
Schneider Gerd™
611 |
210 mm |
23.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10255004
|
Schneider Gerd™
613 |
260 mm |
26.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Les spatules sont idéales pour travailler avec les poudres, pour agiter et pour mélanger
- Parfaites pour les quantités minuscules de produits chimiques
- Les outils en acier inox poli sont faciles à nettoyer et résistants à la corrosion
Spécification
1 de chaque | |
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable |
Spatule de pharmacien | |
Bois | |
Bois |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Schneider Gerd™ Spatule de pharmacien en acier inoxydable