Learn More
Sartorius™ Poids d’étalonnage OIML de classe E2 en acier inox sans certificat d’étalonnage DAkkS
Poids d’étalonnage en acier hautement poli de 1 g à 2 kg
Marque:  Sartorius™ YCW4128-00
101.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10309540
  • 104.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Conforme aux spécifications OIML de classe E2, F1 et F2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Plastique
10 g
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Sartorius™ Poids d’étalonnage OIML de classe E2 en acier inox sans certificat d’étalonnage DAkkS > Masse : 10 g