Learn More
Bel-Art™ Cuillère et spatule de laboratoire en acier inox SP Scienceware™
Longueur supplémentaire pour échantillonnage de flacons de plus grande taille.
Marque:  Bel-Art™ F36711-0012
Code produit. 15550102
  • 79.75€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Longueur supplémentaire pour échantillonnage de flacons de plus grande taille.
  • Largeur de l’extrémité spatule plate : 3,1 cm (1,25 po)
  • Extrémité cuillère de 3,7 cm (1,5 po) de large pour 5 ml
  • Largeur de la barre de connexion : 14 mm (0,5 po)
Spécification
Spécification
Longueur supplémentaire
Extrémité spatule plate, extrémité cuillère
Pour l’échantillonnage à partir de flacons de plus grande taille
  • Largeur de l’extrémité de la spatule plate : 3,1 cm (1,25 po)
  • Largeur de l’extrémité de cuillère : 3,7 cm (1,5 po)
  • Largeur de la barre de connexion : 14 mm (0,5 po)
30,5 cm
Autoclavable
Cuillère et spatule de laboratoire
12 po
Acier inoxydable
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Bel-Art™ Cuillère et spatule de laboratoire en acier inox SP Scienceware™ > 30,5 cm de long ; 1/boîte