Learn More
Fisherbrand™ Spatules à lame conique plate en nickel
Obtenez des résultats constants à grâce à ces spatules à lame conique plate. Dotées d’une lame en acier inox plate et flexible, les spatules à lame conique plate en nickel Fisherbrand™ sont idéales pour le lissage, le mélange ou le nettoyage après les expériences.
Marque:  Fisherbrand™ 2105
Code produit. 11583492
  • 52.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Lame plate en acier inox flexible avec finition brillante
  • Idéale pour le lissage, le mélange ou le nettoyage après les expériences
  • Spécifications de nickel 200 (teneur minimale en nickel de 99,6 %)
  • Outil polyvalent parfait pour le mélange, le lissage, le marquage, etc.
  • Lame de laboratoire conique plate
  • Longueur = 180 mm
  • Largeur d’extrémité étroite = 20 mm
  • Largeur d’extrémité opposée = 35 mm
Spécification
Spécification
1 de chaque
35 mm
180 x 35 mm
180 mm
Spatule à lame plate
3,6 mm
Nickel