Learn More
Cole-Parmer™ Récipient en acier inoxydable avec couvercle
Click to view available options
Capacité (métrique):
300 ml
2000 ml
4 000 ml
6 000 ml
7400 mL
Description
- En acier inox 304 de calibre moyen
- Non corrosif
- Faciles à nettoyer
- Couvercle inclus
- Résistent à des températures jusqu’à 650°F (182°C)
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 105mm |
Capacité (métrique) | 6 000 ml |
Matériau | Acier inoxydable |
Hauteur (métrique) | 220mm |
Température (métrique) de fonctionnement max. | 182°C |
Type | Récipient |
Stérilité | Stérile |