Learn More
SI Analytics™ Supports en acier inox
Protégez votre viscosimètre de la casse. Les supports en acier inox SI Analytics™ sont conçus pour garantir le maintien des viscosimètres en position verticale.
238.00€ - 284.00€
Spécification
Type de produit | Plaque de maintien |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Pour les mesures manuelles et automatiques |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10751201
|
SI Analytics™
285405043 |
Viscosimètre Ubbelohde |
238.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10241881
|
SI Analytics™
285405019 |
Viscosimètre à débit inversé |
284.00€
1 pièce Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- L’écart maximal est de < 1°
- En application avec les instruments SCHOTT et d’autres thermostats transparents disponibles sur le marché, les viscosimètres ne peuvent être utilisés qu’avec le support approprié
- Protège les viscosimètres
- Permet aux viscosimètres de tenir à la verticale
Spécification
Plaque de maintien | |
Acier inoxydable | |
Pour les mesures manuelles et automatiques |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SI Analytics™ Supports en acier inox