Learn More
RETSCH Tamis de fond en acier inox pour les broyeurs à couteaux SM 200
Marque:  RETSCH 03.647.0316
Code produit. 10744576
  • 229.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1Each
Tamis de fond
Broyeur à couteaux SM 200
1,5mm