Learn More
Spectrum Labs™ Dispositif de dialyse SpectraPor™ Tube-A-Lyzer™
Le dispositif de dialyse SpectraPor™ Tube-A-Lyzer™ est un dispositif de séparation autonome et prêt à l’emploi qui associe commodité et caractère jetable, la dialyse dynamique augmente le taux de transfert de masse et réduit la dialyse globale de 1 à 2 jours à 12 heures.
245.00€ - 355.00€
Spécification
Type de produit Membrane de dialyse tubulaire
Membrane Ester de cellulose Biotech
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque MWCO Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque MWCO Prix Quantité et disponibilité  
11571100
Afficher les documents
Spectrum Labs™
137042
0,1 à 0,5 kDa
355.00€
3 pièces
11591100
Afficher les documents
Spectrum Labs™
137046
8 à 10 kD
299.00€
3 pièces
11551100
Afficher les documents
Spectrum Labs™
137009
50 kDa
245.00€
3 pièces
11521110
Afficher les documents
Spectrum Labs™
137050
100 kDa
299.00€
3 pièces
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Membrane de dialyse tubulaire
Ester de cellulose Biotech
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spectrum Labs™ Dispositif de dialyse SpectraPor™ Tube-A-Lyzer™