Learn More
Hecht Karl™ Pycnomètres
63.00€ - 207.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10798272
|
Hecht Karl™
42571324 |
25 mL |
63.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10778282
|
Hecht Karl™
42572016 |
10 mL |
207.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10796372
|
Hecht Karl™
42572340 |
100 mL |
156.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Spécification
Pycnomètre | |
Pycnomètre |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hecht Karl™ Pycnomètres