Learn More
Fisherbrand™ Cartouches de rechange pour déminéralisateurs portatifs
Facilitent la déminéralisation de l’eau avec une conductivité comprise entre 0,3 et 2 μS/cm et un pH compris entre 6 et 7. Les cartouches de rechange Fisherbrand™ pour déminéralisateurs portatifs sont initialement bleues et passent progressivement à l’ocre lorsqu’elles sont saturés.
437.81€ - 692.00€
Spécification
Indicateur coloré Cartouche bleu virant au brun ocre
Capacité Dépend de la qualité de l’eau à l’entrée
Débit 150 L/h
Type de résine Échangeur d’ions
Taille du filtre 60 cm
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
11944169
Afficher les documents
Fisherbrand™
KC+3
Déminéraliseur portatif DEM’O3
437.81€
1 pièce
11954169
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
KC+4
Déminéraliseur portatif DEM’O4
564.00€
1 pièce
11964169
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
KC+5
Déminéraliseur portatif DEM’O5
692.00€
1 pièce
Description
Description
  • Contiennent uniquement des résines nouvelles qui n’ont pas été polluées ou régénérées
  • Niveau de performance constant et garanti
  • Construction robuste et pratique
  • Les connecteurs rapides rendent l’assemblage / le démontage faciles et rapides
Specifications
Specifications
Cartouche bleu virant au brun ocre
150 L/h
60 cm
Dépend de la qualité de l’eau à l’entrée
Échangeur d’ions
Cartouche de rechange
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Cartouches de rechange pour déminéralisateurs portatifs