Learn More
Bel-Art™ Débitmètre non monté SP Scienceware™ RITEFLOW™, échelle 150 mm, taille 4
Le débitmètre à extrémités plates est un tube en verre de précision doté de flotteurs et des bouchons d’extrémité en PTFE
Marque: Bel-Art™ H40401-0215
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En verre borosilicaté à paroi épaisse résistant aux chocs
- Peuvent être utilisés à des températures et des pressions élevées
- Les échelles incrustées en céramique sont précises à ± 2 % de la pleine échelle
- Les alésages uniformément coniques avec guides à nervures internes stabilisent les flotteurs en verre, acier inox ou Carboloy
- Fournis avec deux flotteurs dans le tube
- Les mesures sont effectuées en lisant le centre du flotteur sur l’échelle universelle
- Le nombre sur l’échelle correspond à un débit pour le liquide ou le gaz donné sur le tableau d’étalonnage fourni
- La tubulure flexible est directement connectée aux extrémités du débitmètre et peut être maintenue en place par une pince
Spécifications
- Pressions de fonctionnement : jusqu’à 200 psig
- Températures maximales : 121°C (250°F)
- Répétabilité : 0,25%
- Entrée du tube : 12,7mm (0,5 po)
- Sortie du tube : 12,7mm (0,5 po)
Applications
Pour les mesures de débit en laboratoire, les flux de processus dans les installations pilotes, la mesure des gaz porteurs en chromatographie, l’indication et le contrôle des gaz dans les procédés de fabrication et l’indication des débits dans les systèmes de pompage ou de régulation de flux
Prestations de service
Un an
Spécification
Débitmètre non monté | |
Verre, acier inox | |
Verre borosilicaté résistant aux chocs à paroi épaisse | |
190 mm | |
0,25% | |
250°F | |
121°C |
± 2% | |
Mesures de débit en laboratoire, flux de procédés dans les installations pilotes, mesure de gaz vecteur en chromatographie, indication et contrôle des gaz dans les procédés de fabrication et indication des débits dans les systèmes de pompage ou de débit | |
7,5 in | |
RITEFLOW | |
150 mm | |
Bouchons d’extrémité en PTFE | |
Entrée : 12.7 mm (0.5 po) ; Sortie : 12.7 mm (0.5 po) |