Learn More
Sonics Materials™ Enceinte d’insonorisation
L’enceinte d’insonorisation sonore riche, robuste permet un traitement prolongé sans inconfort en réduisant ce bruit de 35 dB
Marque: Sonics Materials™ 630-0427
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Enceinte d’insonorisation pour VCF 1500
- Même si les vibrations ultrasoniques sont au-dessus de la gamme audible humaine, le traitement par ultrasons produit un bruit aigu sous forme d’harmoniques, qui émanent des parois du récipient et de la surface du fluide
- L’enceinte d’insonorisation permet un traitement prolongé sans gêne en réduisant ce bruit de 35 dB
- Le câble du convertisseur est introduit par une ouverture en haut
- Quatre ports d’accès latéraux s’adaptent à la tubulure qui fournit le fluide frigorigène et l’échantillon dans le récipient de traitement pendant que la porte est fermée
- L’appareil est recouvert d’un laminé blanc à l’extérieur et d’un matériau insonorisé blanc et étanche à l’intérieur
Spécification
Enceinte d’insonorisation | |
762mm | |
1 par unité |
76mm | |
355 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sonics Materials™ Enceinte d’insonorisation > Hauteur : 762 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu