Learn More
Monolaurate de sorbitan, Thermo Scientific Chemicals
34.87€ - 92.19€
Identifiants chimiques
CAS 1338-39-2
Formule moléculaire C18H34O6
Poids moléculaire (g/mol) 346.46
Numéro MDL MFCD00005365
Clé InChI LWZFANDGMFTDAV-IOVMHBDKSA-N
Synonyme Sorbitan monododecanoate; Span™ 20
Nom IUPAC Dodécanoate de 2-[(2R,3S,4R)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-2-hydroxyéthyl
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@@H]1O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11338615
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12099.30
250 g
34.87€
250g
11348615
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12099.0B
1000 g
92.19€
1kg
Description
Description
Sorbitan monolaurate is a detergent and monoester of lauric acid and hexitol anhydrides derived from sorbitol. It is used in a study to assess enhanced solubility and oral bioavailability of itraconazole. It is also used in a study to investigate the oxidation of unsaturated lipids in oil-in-water emulsions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monolaurate de sorbitan est un détergent et un monoester d’anhydrides d’acide laurique et d’hexitol dérivés du sorbitol. Il est utilisé dans une étude pour évaluer la solubilité accrue et la biodisponibilité orale de l’itraconazole. Il est également utilisé dans une étude pour étudier l’oxydation des lipides non saturés dans les émulsions d’huile dans l’eau.
Solubilité
Soluble dans 2-éthoxyéthanol, éthanol et méthanol. Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
1338-39-2
346.46
LWZFANDGMFTDAV-IOVMHBDKSA-N
Dodécanoate de 2-[(2R,3S,4R)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-2-hydroxyéthyl
C18H34O6
MFCD00005365
Sorbitan monododecanoate; Span™ 20
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Sorbitan monolaurate
1.032
1.474
MFCD00005365
Sorbitan monododecanoate; Span™ 20
LWZFANDGMFTDAV-IOVMHBDKSA-N
Dodécanoate de 2-[(2R,3S,4R)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-2-hydroxyéthyl
346.47
1338-39-2
>110°C (230°F)
C18H34O6
14,8724
Soluble in 2-ethoxyethanol,ethanol and methanol. Not miscible or difficult to mix in water.
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@@H]1O
346.46
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-663-3
missing translation for 'rtecsNumber' : WG2920000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Monolaurate de sorbitan, Thermo Scientific Chemicals