Learn More
Solution de sodium pour ICP, 10 g/l, matrice HNO3, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Spécification
Spécification
Concentration | 10g/L HNO3 matrix |
Conditionnement | Flacon |
Quantité | 250 mL |
Noms d’analytes ou de composants | Sodium for ICP |
Solvant ou matrice | HNO3 |