Learn More
Deutérioxyde de sodium, 99,5 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
54.14€ - 164.10€
Identifiants chimiques
CAS | 14014-06-3 |
---|---|
Formule moléculaire | HNaO |
Poids moléculaire (g/mol) | 41.003 |
Numéro MDL | MFCD00037669 |
Clé InChI | HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M |
Synonyme | sodium deuteroxide, sodium hydroxide na od, sodium deuteroxide, 40 wt% in deuterium oxide, naod, sodium hydroxide-d, sodium deuteroxide solution, sodium deuteroxide, 1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 0.1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 30 wt% in deuterium oxide, sodium hydroxide na od 6ci,7ci,8ci,9ci |
CID PubChem | 23676750 |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11314448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042346.09 |
10 g |
54.14€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11304448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042346.18 |
50 g |
164.10€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium deuteroxide is a reagent used in the synthesis of rac Zearalenone-d6. is used in many chemical reactions and industrial practices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14014-06-3 | |
41.003 | |
HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M | |
23676750 |
HNaO | |
MFCD00037669 | |
sodium deuteroxide, sodium hydroxide na od, sodium deuteroxide, 40 wt% in deuterium oxide, naod, sodium hydroxide-d, sodium deuteroxide solution, sodium deuteroxide, 1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 0.1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 30 wt% in deuterium oxide, sodium hydroxide na od 6ci,7ci,8ci,9ci | |
[OH-].[Na+] |
Spécification
Sodium deuteroxide | |
14014-06-3 | |
Liquide | |
HNaO | |
sodium deuteroxide, sodium hydroxide na od, sodium deuteroxide, 40 wt% in deuterium oxide, naod, sodium hydroxide-d, sodium deuteroxide solution, sodium deuteroxide, 1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 0.1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 30 wt% in deuterium oxide, sodium hydroxide na od 6ci,7ci,8ci,9ci | |
HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M | |
41.003 | |
41.01 | |
1.418 | |
Colorless liquid |
Isotopic | |
Incolore | |
99.5% | |
MFCD00037669 | |
Fully miscible in water. | |
[OH-].[Na+] | |
23676750 | |
Odorless | |
Air and moisture sensitive | |
1.516 |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 237-825-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
- Sodium deuteroxide, 40% w/w solution in D2O
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium deuteroxide