Learn More
Chlorure de sodium, solution aqueuse 5M, sans ARNse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15413209
250 mL
Click to view available options
Quantité:
250 mL
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Le chlorure de sodium est largement utilisé dans les applications de biochimie et de biologie moléculaire. Il est utilisé dans une grande variété d’applications biochimiques, y compris la création de gradients de densité, la régulation des fonctions biologiques et comme diluant pour augmenter la force ionique dans les tampons ou les milieux de culture. Composant des tampons PBS et SSC. Il a également été utilisé pour la précipitation de l’ADN à partir d’échantillons contenant de la SDS et pour l’élimination de petits fragments d’acides nucléiques à partir de préparations d’ADN plasmide.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de sodium est largement utilisé dans les applications de biochimie et de biologie moléculaire. Il est utilisé dans une grande variété d’applications biochimiques, y compris la création de gradients de densité, la régulation des fonctions biologiques et comme diluant pour augmenter la force ionique dans les tampons ou les milieux de culture. Composant des tampons PBS et SSC. Il a également été utilisé pour la précipitation de l’ADN à partir d’échantillons contenant de la SDS et pour l’élimination de petits fragments d’acides nucléiques à partir de préparations d’ADN plasmide.
Solubilité
Soluble dans l’eau (358 mg/ml à 20°C), l’alcool (très légèrement), le glycérol (100 mg/ml) et l’ammoniac. Insoluble dans l’acide chlorhydrique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans une zone fraîche, sèche et bien ventilée, à l’écart des substances incompatibles. Protéger de l’humidité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium chloride
Note relative au nom RNAse free
CAS 7647-14-5
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Formule moléculaire ClNa
Formule linéaire NaCl
Numéro MDL MFCD00003477
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Informations sur la solubilité Soluble in water (358mg/ml at 20°C),alcohol (very slightly),glycerol (100mg/ml),and ammonia. Insoluble in hydrochloric acid.
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nom IUPAC sodium ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
Poids de la formule 58.44
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5M aq. soln.
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de sodium, solution aqueuse 5M, sans ARNse, Thermo Scientific Chemicals >