Learn More
Sodium Carbonate, ≥99.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Code produit. 15638080
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Qualité réactif, ≥ 99,5 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate
Point de fusion 854°C
Couleur Blanc
pH 11.3 (at 10.00g/L, 20°C)
Forme physique Solid
Quantité 1 kg
Formule linéaire Na2CO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4154566
Nom IUPAC disodium;carbonate
Poids de la formule 105.99g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.53g/cu.cm at 20°C