Learn More
Tétrahydruroborate de sodium, technique, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10599010
25 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Identifiants chimiques
CAS 16940-66-2
Formule moléculaire BH4Na
Poids moléculaire (g/mol) 37.83
Numéro MDL MFCD00003518
Clé InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC boranucléide de sodium
SMILES [BH4-].[Na+]
Spécification
Point de fusion 360°C
Couleur Blanc
pH 11
Forme physique Poudre solide
Quantité 25 g
Poids de la formule 37.83g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium borohydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tétrahydruroborate de sodium, technique, SLR, Fisher Chemical >