Learn More
Azoture de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11317887
Azoture de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317887
500 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Code produit. 11317887
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014314.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
In airbag inflation, as a preservative in diagnostic medicinals.Sodium azide is used in organic synthesis for the introduction of an azide group to prepare a desired compound. It acts as a precursor to prepare inorganic azides like lead azide and silver azide. In biochemistry, it is useful as a probe reagent and a preservative. It also acts as a nitridizing agent and cytochrome oxidase inhibitor. Further, it is used as a propellant in airbags.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26628-22-8
Formule moléculaire N3Na
Poids moléculaire (g/mol) 65.011
Numéro MDL MFCD00003536
Clé InChI PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid germanAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 33557
ChEBI CHEBI:278547
Nom IUPAC Azoture de sodium
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Azide
Point de fusion ∽275° (decomposition)
Forme physique Poudre ou granulés
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble in water and liquid ammonia. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether.
Poids de la formule 65.01
Sensibilité Air Sensitive
Densité 1.846
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX06K016 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2024 Catalog Number014314.09,014314.36,014314.22
Numéro de lotU23K005 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/09/2024 Catalog Number014314.09,014314.36,014314.22
Numéro de lotU22K021 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog Number014314.09,014314.36,014314.22
Numéro de lotA0461227 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog Number014314.09,014314.36,014314.22
Numéro de lot10245664 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/02/2023 Catalog Number014314.09,014314.36,014314.22
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium azide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P330-Rincer la bouche.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Nom du produit
Azoture de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >