Learn More
Sodium 100/potassium 100 mmol/l, Reagecon™
Code produit. 11871225 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Étalon, flacon 500mL
• K+/100mmol/l
• Na+/100mmol/l
• Inclus avec certificat NIST
Spécification
Concentration 100mmol/L
Quantité 500 mL
Certificat d’analyse NIST Certificate