Learn More
Gravis Flacons à sertir à usage unique
Code produit. 11713823
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
15 ml
24 ml
50 ml
100 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Transparents
Offrent une excellente solution de stockage pour les liquides en laboratoire. Les flacons à sertir à usage unique Gravis sont excellents pour contenir les sérums.
  • Disponibles en verre transparent ou ambré pour les matériaux photosensibles
  • En verre sodocalcique
  • Diamètre du col de 20 mm
Spécification
Capacité (métrique) 24 ml
Couleur Transparents
Diamètre (métrique) externe du col 20 mm
Matériau Verre sodocalcique
Nb par paquet 252/boîte
Quantité 252/boîte
Type de produit Flacon à sertir