Learn More
Gravis Flacons à sertir à usage unique
Code produit. 11702565
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
15 ml
24 ml
50 ml
100 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Transparents
Offrent une excellente solution de stockage pour les liquides en laboratoire. Les flacons à sertir à usage unique Gravis sont excellents pour contenir les sérums.
  • Disponibles en verre transparent ou ambré pour les matériaux photosensibles
  • En verre sodocalcique
  • Diamètre du col de 20 mm
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe du col 20mm
Matériau Verre sodocalcique
Nb par paquet 88/boîte
Quantité 88/boîte
Hauteur (métrique) 95 mm
Type de produit Flacon à sertir
Diamètre (métrique) 52 mm