Learn More
SOCS3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G2B12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | SOCS3 |
---|---|
Clone | 1G2B12 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16829005
|
Proteintech
66797-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16819005
|
Proteintech
66797-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The SOCS3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SOCS3. This antibody recognizes human, mouse antigen. The SOCS3 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
SOCS3 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
9021 | |
Primary |
1G2B12 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Human, Mouse | |
IgG1 |