Learn More
Hettich Lab Technology™ Portoir pour lames
Le portoir de lames Hettich Lab Technology™ est disponible dans les versions chambre simple ou chambre double pour lames/filtres pour les systèmes de cytocentrifugation.
Marque:  Hettich Lab Technology™ 1662
Code produit. 10352402
  • 155.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Pour les systèmes de cytocentrifugation et les évaluations cellulaires
  • Accepte les chambres cytologiques à entonnoir 1663-1668
Spécification
Spécification
Portoir à lames
1, 2, 4, 8 ml, 3 x 2 ml, 4 x 1 ml
Bague d’adaptation
Système de centrifugation pour cytologie, cartes de filtration 1675-1678, chambres de cytologie à entonnoir 1663-1668
Autoclavables
Nom du produit
Hettich Lab Technology™ Portoir pour lames > Capacité : 1, 2, 4, 8 ml ; 3 x 2 ml ; 4 x 1 ml