Learn More
Poulten Graf™ Seringue en deux parties à embout Luer, à usage unique
Utilisez ces seringues pour les applications de médecine vétérinaire. Les seringues en deux parties à embout Luer à usage unique Poulten Graf™ sont sans PVC et non toxiques. Elles sont emballées stériles et expédiées dans des blisters. Ces seringues à usage unique sont extrêmement étanches et possèdent un corps lisse transparent.
Marque: Poulten Graf™ 7 41012
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Production conforme à la norme DIN 13098
- Disponible en plusieurs tailles, avec ou sans aiguille
Spécification
Oui | |
Polypropylene | |
Seringue en 2 parties à embout Luer | |
30 boîte | |
Embout Luer | |
Stérile |
CE | |
Graduation imprimée à l’écran | |
Oui | |
50 à 60 ml | |