Learn More
Simport™ Scientific Cassettes d’enrobage jetables M480
Pour la rétention et l’identification d’échantillons de tissus dans les procédures de traitement, d’enrobage et de coupe pendant les diagnostics in vitro
Spécification
Matériau Acetal polymer
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
  • En polymère d’acétal et résistant à l’action chimique des solvants histologiques
  • S’ajustent solidement dans les adaptateurs de pièce de serrage du microtome
  • Accepte les couvercles métalliques standard qui maintiennent les échantillons en sécurité pendant le traitement
  • Surface d’écriture inclinée pour faciliter l’identification des échantillons
  • Disponible en trois couleurs
Certifications
Marquage CE
Spécification
Spécification
Acetal polymer