Learn More
Nitrate d’argent, solution standard 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 1414.04€
Identifiants chimiques
CAS | 7761-88-8 |
---|---|
Formule moléculaire | AgNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.87 |
Numéro MDL | MFCD00003414 |
Clé InChI | SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol |
CID PubChem | 24470 |
ChEBI | CHEBI:32130 |
Nom IUPAC | nitrate d’argent(1+) |
SMILES | [Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11445030
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035601.AP |
500 mL |
62.51€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11353707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035601.K2 |
1 L |
107.54€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11373707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035601.K7 |
4 L | N/A | ||||||
11363707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035601.M4 |
20 L |
1414.04€
20L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Silver nitrate, 1.0N Standardized Solution is used for volumetric analysis in laboratories. It is widely used as an analytical reagent owing to its immediate reaction with halide ions forming insoluble precipitate of silver(I) halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7761-88-8 | |
169.87 | |
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N | |
24470 | |
nitrate d’argent(1+) |
AgNO3 | |
MFCD00003414 | |
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol | |
CHEBI:32130 | |
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
Silver nitrate | |
Incolore | |
AgNO3 | |
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol | |
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N | |
nitrate d’argent(1+) | |
24470 | |
169.87 | |
Odorless | |
Colourless liquid |
7761-88-8 | |
Liquide | |
MFCD00003414 | |
Miscible with water,alcohol and aqueous ammonia. | |
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O | |
169.87 | |
CHEBI:32130 | |
Nitrate d’argent :1,7 % ; eau :98,3% | |
Light sensitive | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Sécurité et traitement
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-853-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.