Learn More
Nitrate d’argent, solution standard 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
108.70€ - 333.66€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Silver nitrate |
---|---|
Note relative au nom | 0.1 N Standard Solution |
CAS | 7761-88-8, 7732-18-5 |
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10487700
|
Thermo Scientific Acros
124250010 |
1 L | Flacon en PEHD |
108.70€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10512734
|
Thermo Scientific Acros
124250050 |
5 L | Flacon en PEHD |
333.66€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solution volumétrique étalonSpécification
Silver nitrate | |
7761-88-8, 7732-18-5 | |
Liquide | |
AgNO3 | |
01,1008; 02,366; 03,252; 04,429; 05,582; 07,321; 09,411; 10,350; 11,268; 12,257; 14,350; 15,39 | |
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol | |
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N | |
nitrate d’argent(1+) | |
24470 | |
169.87 | |
0.0998 to 0.1002N (20°C) | |
1.015 |
0.1 N Standard Solution | |
Incolore | |
AgNO3 | |
MFCD00003414 | |
15, 8657 | |
Solubility in water: miscible. | |
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O | |
169.87 | |
CHEBI:32130 | |
Pures | |
Flacon en PEHD | |
1.0150g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut être corrosif pour les métaux.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’irritation cutanée : Consulter un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau
Mention d’avertissement GHS : Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-853-9
- Silver nitrate, 0.1N standard solution
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.